甲基硫酸新斯的明 ≥98.0% (by total nitrogen basis)
供应商: TCI
Danger
Synonyms: N,N,N-三甲基-2-[(二甲氨基)甲酰氧基]苯铵甲磺酸盐
N0447-25G N0447-5G
TCIAN0447-25GEA 0 CNY
TCIAN0447-25G TCIAN0447-5G
甲基硫酸新斯的明 ≥98.0% (by total nitrogen basis)
甲基硫酸新斯的明
分子式: C₁₃H₂₂N₂O₆S
分子量: 334.39 g/mol
MDL编号: MFCD00011796
CAS号: 51-60-5
EINECS: 200-109-5
UN号: 2811
ADR: 6.1 II
Merck Index: 14,06464
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ddc4a479ee03caf4c87e7df8e83c978388abf92e&vid=ddc4a479ee03caf4c87e7df8e83c978388abf92e&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
Melting point 145.0 to 149.0 deg-C
Solubility in Water almost transparency