Manganese naphthenate (∼6% Mn)
供应商: TCI
Warning
N0340-25G N0340-500G
TCIAN0340-25GEA 0 CNY
TCIAN0340-25G TCIAN0340-500G
Manganese naphthenate (∼6% Mn)
Manganese naphthenate
分子式: ₂(C₁₁H₇O₂).Mn
闪点: 55°C
MDL编号: MFCD00147533
CAS号: 1336-93-2
EINECS: 215-650-2
UN号: 1993
ADR: 3,III
现在订购
产品技术规格
Manganese 5.5 to 6.5 %