叔壬基硫醇,异构体混合物 ≥97.0% (by titrimetric analysis)
供应商: TCI
|
Warning
|
Synonyms:
叔壬基硫醇
N0299-25ML
N0299-500ML
TCIAN0299-25MLEA
0
CNY
TCIAN0299-25ML
TCIAN0299-500ML
叔壬基硫醇,异构体混合物 ≥97.0% (by titrimetric analysis)
叔壬基硫醇,异构体混合物
分子式:
C₉H₂₀S 分子量: 160.32 g/mol 闪点: 64°C |
MDL编号:
MFCD00059963 CAS号: 25360-10-5 EINECS: 246-896-9 |
产品技术规格
Appearance | Colorless to Light yellow clear liquid |
Purity (GC) | many component mixture |
Purity (Neutralization titration) | min. 97.0 % |