Sodium-3-nitrosalicylate ≥99.0% (通过滴定分析)
供应商: TCI
|
Warning
|
N0258-25G
N0258-5G
TCIAN0258-25GEA
0
CNY
TCIAN0258-25G
TCIAN0258-5G
Sodium-3-nitrosalicylate ≥99.0% (通过滴定分析)
Sodium-3-nitrosalicylate
分子式:
C₇H₅NO₅ |
MDL编号:
MFCD00070529 CAS号: 164915-53-1 |
产品技术规格
Appearance | White to Yellow to Orange powder to crystal |
Purity (Nonaqueous Titration) | min. 99.0 % |