三异丙醇胺 mixture of isomers ≥98.0% (通过滴定分析)
供应商: TCI
Warning
N0104-25G N0104-500G
TCIAN0104-25GEA 0 CNY
TCIAN0104-25G TCIAN0104-500G
三异丙醇胺 mixture of isomers ≥98.0% (通过滴定分析)
三异丙醇胺
分子式: C₉H₂₁NO₃
沸点: 305°C
MDL编号: MFCD00004533
CAS号: 122-20-3
EINECS: 204-528-4
现在订购
产品技术规格
Appearance White powder to lump
Purity (GC) min. 95.0 % (total of isomer)
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Solubility in Water almost transparency