4-羟基-1-萘磺酸 ≥85.0% (通过HPLC,滴定分析)
供应商: TCI
N0033-25G
N0033-500G
TCIAN0033-25GEA
0
CNY
TCIAN0033-25G
TCIAN0033-500G
4-羟基-1-萘磺酸 ≥85.0% (通过HPLC,滴定分析)
4-羟基-1-萘磺酸
分子式:
C₁₀H₈O₄S |
MDL编号:
MFCD00021518 CAS号: 6099-57-6 EINECS: 228-050-0 |
产品技术规格
Appearance | White to Light yellow to Light red powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 85.0 area% |
Purity (Neutralization titration) | min. 85.0 % |
Water | max. 10.0 % |