2,6-萘二磺酸 ≥90.0% (通过滴定分析)
供应商: TCI
N0013-25G N0013-500G
TCIAN0013-25GEA 0 CNY
TCIAN0013-25G TCIAN0013-500G
2,6-萘二磺酸 ≥90.0% (通过滴定分析)
2,6-萘二磺酸
分子式: C₁₀H₈O₆S₂
MDL编号: MFCD00004092
CAS号: 1655-45-4
EINECS: 216-735-7
现在订购
产品技术规格
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 95.0 area%
Purity (Ion exchange titration) min. 90.0 % (calcd. on exclusive of NaCl)
Chloride max. 5.0 %