亚麻酸甲酯 99%
供应商: Thermo Fisher Scientific
Synonyms: 顺-9,12,15-十八碳三烯酸甲酯, (Z,Z,Z)-9,12,15-十八烷三烯酸甲酯
368100010 368100050
ACRO368100010EA 0 CNY
ACRO368100010 ACRO368100050
亚麻酸甲酯 99%
亚麻酸甲酯
分子式: C₁₉H₃₂O₂
分子量: 292.46 g/mol
沸点: 182 °C (3 mmHg)
溶点: –57 °C
密度: 0.895 g/cm³
闪点: >110 °C
存储条件: Freezer
MDL编号: MFCD00135851
CAS号: 301-00-8
EINECS: 206-102-3
现在订购
产品技术规格
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4700 to 1.4720 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %