苯甲磺酰氟 99%
供应商: Thermo Fisher Scientific
Danger
Synonyms: 苯甲基磺酰氟, 苄磺酰氟, PMSF, α-甲苯磺酰氟
215740010 215740050 215740100
ACRO215740010EA 0 CNY
ACRO215740010 ACRO215740050 ACRO215740100
苯甲磺酰氟 99%
苯甲磺酰氟
分子式: C₇H₇FO₂S
分子量: 174.2 g/mol
溶点: 90…94 °C
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00007424
CAS号: 329-98-6
EINECS: 206-350-2
UN号: 2923
ADR: 8 II
现在订购
产品技术规格
Appearance White Needles and/or agglomerates
Infrared spectrum Conforms
Melting point 90 to 94 °C
GC ≥98.5 %