乙二醇甲醚甲基丙烯酸酯 ≥98.0% (by GC) stabilised
供应商: TCI
Warning
Synonyms: 甲基丙烯酸甲氧基乙酯
Stabilization: Stabilised with 4-methoxyphenol (MEHQ)
M2282-25G M2282-500G
TCIAM2282-25GEA 0 CNY
TCIAM2282-25G TCIAM2282-500G
乙二醇甲醚甲基丙烯酸酯 ≥98.0% (by GC) stabilised
乙二醇甲醚甲基丙烯酸酯
分子式: C₇H₁₂O₃
分子量: 144.17 g/mol
沸点: 65°C
闪点: 66°C
MDL编号: MFCD00048122
CAS号: 6976-93-8
EINECS: 230-241-9
现在订购
产品技术规格
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %