Methyl-2-bromo-2-(2-chlorophenyl)acetate ≥98.0% (通过GC,滴定分析)
供应商: TCI
Danger
M2175-25G M2175-5G
TCIAM2175-25GEA 0 CNY
TCIAM2175-25G TCIAM2175-5G
Methyl-2-bromo-2-(2-chlorophenyl)acetate ≥98.0% (通过GC,滴定分析)
Methyl-2-bromo-2-(2-chlorophenyl)acetate
分子式: C₉H₈BrClO₂
存储条件: Refrigerator
MDL编号: MFCD08444353
CAS号: 85259-19-4
UN号: 3265
ADR: 8,II
现在订购
产品技术规格
Appearance White or Colorless to Light yellow powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %