1-Methyl-1H-imidazole-4,5-dicarboxylic acid ≥97.0% (通过GC,滴定分析)
供应商: TCI
|
Warning
|
M2156-1G
M2156-5G
TCIAM2156-1GEA
0
CNY
TCIAM2156-1G
TCIAM2156-5G
1-Methyl-1H-imidazole-4,5-dicarboxylic acid ≥97.0% (通过GC,滴定分析)
1-Methyl-1H-imidazole-4,5-dicarboxylic acid
分子式:
C₆H₆N₂O₄ 溶点: 262°C |
MDL编号:
MFCD01552045 CAS号: 19485-38-2 |
产品技术规格
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (GC) | min. 97.0 % |
Purity (Neutralization titration) | min. 97.0 % |