O-(2-Methoxyisopropyl)hydroxylamine ≥95.0% (通过GC,滴定分析)
供应商: TCI
Danger
M2085-1G M2085-5G
TCIAM2085-1GEA 0 CNY
TCIAM2085-1G TCIAM2085-5G
O-(2-Methoxyisopropyl)hydroxylamine ≥95.0% (通过GC,滴定分析)
O-(2-Methoxyisopropyl)hydroxylamine
分子式: C₄H₁₁NO₂
沸点: 73°C
存储条件: Refrigerator
CAS号: 103491-33-4
UN号: 2734
ADR: 8,II
现在订购
产品技术规格
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 95.0 %