α-甲基-L-脯氨酸 ≥96.0% (by titrimetric analysis)
供应商: TCI
Synonyms: (S)-2-Methylpyrrolidine-2-carboxylic acid, (S)-2-Methylproline, H-α-Me-Pro-OH, α-Methyl-L-proline
M2077-1G M2077-5G
TCIAM2077-1GEA 0 CNY
TCIAM2077-1G TCIAM2077-5G
α-甲基-L-脯氨酸 ≥96.0% (by titrimetric analysis)
α-甲基-L-脯氨酸
分子式: C₆H₁₁NO₂
分子量: 129.16 g/mol
溶点: 310°C
MDL编号: MFCD01318647
CAS号: 42856-71-3
现在订购
产品技术规格
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 96.0 %
Specific rotation [a]20/D -69.0 to -77.0 deg (C=1, methanol)