4-(4-Methoxybenzyloxy)-1,3-butanediol ≥95.0% (通过GC)
供应商: TCI
M2064-1G
M2064-5G
TCIAM2064-1GEA
0
CNY
TCIAM2064-1G
TCIAM2064-5G
4-(4-Methoxybenzyloxy)-1,3-butanediol ≥95.0% (通过GC)
4-(4-Methoxybenzyloxy)-1,3-butanediol
分子式:
C₁₂H₁₈O₄ |
CAS号:
1820740-81-5 |
产品技术规格
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 95.0 % |