α-异丁基苯乙醇 96,0 GC_ASSAY_METHOD
供应商: TCI
Synonyms: 4-甲基-1-苯基-2-戊醇
M2012-25G M2012-5G
TCIAM2012-25GEA 0 CNY
TCIAM2012-25G TCIAM2012-5G
α-异丁基苯乙醇 96,0 GC_ASSAY_METHOD
α-异丁基苯乙醇
分子式: C₁₂H₁₈O
分子量: 178.28 g/mol
沸点: 123°C
MDL编号: MFCD00209515
CAS号: 7779-78-4
EINECS: 231-939-6
现在订购
产品技术规格
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %