2-(2-Methoxyphenoxy)ethylamine ≥95.0% (by GC, titration analysis)
供应商: TCI
Warning
Synonyms: 1-(2-Aminoethoxy)-2-methoxybenzene
M2004-25G M2004-5G
TCIAM2004-25GEA 0 CNY
TCIAM2004-25G TCIAM2004-5G
2-(2-Methoxyphenoxy)ethylamine ≥95.0% (by GC, titration analysis)
2-(2-Methoxyphenoxy)ethylamine
分子式: C₉H₁₃NO₂
分子量: 167.21 g/mol
沸点: 98°C
MDL编号: MFCD00235185
CAS号: 1836-62-0
现在订购
产品技术规格
Appearance Light yellow to Brown clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 95.0 %