醋酸甲羟孕酮 ≥93.0% (通过GC)
供应商: TCI
Warning
M1964-1G M1964-5G
TCIAM1964-1GEA 0 CNY
TCIAM1964-1G TCIAM1964-5G
醋酸甲羟孕酮 ≥93.0% (通过GC)
醋酸甲羟孕酮
分子式: C₂₄H₃₄O₄
MDL编号: MFCD00010483
CAS号: 71-58-9
EINECS: 200-757-9
现在订购
产品技术规格
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 93.0 %
Melting point 203.0 to 209.0 deg-C
Specific rotation [a]20/D +45.0 to +51.0 deg (C=1, Dioxane)