1-(4-Aminophenyl)-4-(4-methoxyphenyl)piperazine ≥96.0% (通过HPLC,滴定分析)
供应商: TCI
Warning
M1920-25G M1920-5G
TCIAM1920-25GEA 0 CNY
TCIAM1920-25G TCIAM1920-5G
1-(4-Aminophenyl)-4-(4-methoxyphenyl)piperazine ≥96.0% (通过HPLC,滴定分析)
分子式: C₁₇H₂₁N₃O
MDL编号: MFCD02071496
CAS号: 74852-62-3
现在订购
产品技术规格
Appearance Light yellow to Brown powder to crystal
Purity (HPLC) min. 96.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 96.0 %