Methyl-2-oxovalerate ≥90.0% (通过GC)
供应商: TCI
M1863-25G M1863-5G
TCIAM1863-25GEA 0 CNY
TCIAM1863-25G TCIAM1863-5G
Methyl-2-oxovalerate ≥90.0% (通过GC)
分子式: C₆H₁₀O₃
沸点: 62°C
存储条件: Refrigerator
MDL编号: MFCD10566912
CAS号: 6376-59-6
现在订购
产品技术规格
Appearance White to Yellow to Green clear liquid
Purity (GC) min. 90.0 %