2-Methyl-3-(propyldithio)furan ≥97.0% (通过GC)
供应商: TCI
Danger
M1840-1G M1840-5G
TCIAM1840-1GEA 0 CNY
TCIAM1840-1G TCIAM1840-5G
2-Methyl-3-(propyldithio)furan ≥97.0% (通过GC)
2-Methyl-3-(propyldithio)furan
分子式: C₈H₁₂OS₂
存储条件: Refrigerator
MDL编号: MFCD01729816
CAS号: 61197-09-9
EINECS: 262-650-3
UN号: 2810
ADR: 6.1,III
现在订购
产品技术规格
Appearance Light yellow to Brown clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %