4-Methyl-4-nitrovaleraldehyde ≥90.0% (通过GC)
供应商: TCI
|
Warning
|
M1825-25G
M1825-5G
TCIAM1825-25GEA
0
CNY
TCIAM1825-25G
TCIAM1825-5G
4-Methyl-4-nitrovaleraldehyde ≥90.0% (通过GC)
4-Methyl-4-nitrovaleraldehyde
分子式:
C₆H₁₁NO₃ 沸点: 90°C |
CAS号:
57620-49-2 |
产品技术规格
Appearance | Colorless to Light orange to Yellow clear liquid |
Purity (GC) | min. 90.0 % |