Methyl-2-(p-tolyl)benzoate ≥98.0% (通过GC)
供应商: TCI
M1809-25G M1809-5G
TCIAM1809-25GEA 0 CNY
TCIAM1809-25G TCIAM1809-5G
Methyl-2-(p-tolyl)benzoate ≥98.0% (通过GC)
Methyl-2-(p-tolyl)benzoate
分子式: C₁₅H₁₄O₂
MDL编号: MFCD03453661
CAS号: 114772-34-8
现在订购
产品技术规格
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 57.0 to 61.0 deg-C