Methyl-3-(4-hydroxy-3-methoxyphenyl)propionate ≥98.0% (by GC)
供应商: TCI
Synonyms:
3-(4-Hydroxy-3-methoxyphenyl)propionic Acid Methyl Ester, Methyl 3-(4-hydroxy-3-methoxyphenyl)propanoate
M1803-25G
M1803-5G
TCIAM1803-25GEA
0
CNY
TCIAM1803-25G
TCIAM1803-5G
Methyl-3-(4-hydroxy-3-methoxyphenyl)propionate ≥98.0% (by GC)
Methyl-3-(4-hydroxy-3-methoxyphenyl)propionate
分子式:
C₁₁H₁₄O₄ 分子量: 210.23 g/mol 沸点: 146°C |
MDL编号:
MFCD11975434 CAS号: 56024-44-3 |
产品技术规格
Purity (GC) | min. 98.0 % |