Milrinone ≥98.0% (通过HPLC,总氮)
供应商: TCI
Danger
M1663-1G M1663-100MG
TCIAM1663-1GEA 0 CNY
TCIAM1663-1G TCIAM1663-100MG
Milrinone ≥98.0% (通过HPLC,总氮)
分子式: C₁₂H₉N₃O
MDL编号: MFCD00133539
CAS号: 78415-72-2
EINECS: 278-903-6
UN号: 2811
ADR: 6.1,III
Merck Index: 14,06197