2-Methyl-1,3-propanediamine ≥98.0% (通过GC,滴定分析)
供应商: TCI
Danger
M1657-1G M1657-5G
TCIAM1657-1GEA 0 CNY
TCIAM1657-1G TCIAM1657-5G
2-Methyl-1,3-propanediamine ≥98.0% (通过GC,滴定分析)
2-Methyl-1,3-propanediamine
分子式: C₄H₁₂N₂
CAS号: 2400-78-4
UN号: 2734
ADR: 8,II
现在订购
产品技术规格
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %