Morpholinosulphur trifluoride ≥93.0% (通过滴定分析)
供应商: TCI
Danger
M1573-1G M1573-5G
TCIAM1573-1GEA 0 CNY
TCIAM1573-1G TCIAM1573-5G
Morpholinosulphur trifluoride ≥93.0% (通过滴定分析)
Morpholinosulphur trifluoride
分子式: C₄H₈F₃NOS
沸点: 42°C
闪点: 76°C
存储条件: Refrigerator
MDL编号: MFCD00037057
CAS号: 51010-74-3
UN号: 3265
ADR: 8,II
现在订购
产品技术规格
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (Neutralization titration) min. 93.0 %