1-甲基吲哚-2-甲酸 ≥98.0% (通过GC,滴定分析)
供应商: TCI
Warning
M1519-1G M1519-5G
TCIAM1519-1GEA 0 CNY
TCIAM1519-1G TCIAM1519-5G
1-甲基吲哚-2-甲酸 ≥98.0% (通过GC,滴定分析)
1-甲基吲哚-2-甲酸
分子式: C₁₀H₉NO₂
溶点: 212°C
MDL编号: MFCD00005801
CAS号: 16136-58-6
现在订购
产品技术规格
Appearance White to Light yellow to Dark green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %