2-甲基吲哚-3-甲醛 ≥98.0% (by GC)
供应商: TCI
Warning
Synonyms: 2-Methylindole-3-carboxaldehyde, 3-Formyl-2-methylindole
M1485-25G M1485-5G
TCIAM1485-25GEA 0 CNY
TCIAM1485-25G TCIAM1485-5G
2-甲基吲哚-3-甲醛 ≥98.0% (by GC)
2-甲基吲哚-3-甲醛
分子式: C₁₀H₉NO
分子量: 159.1846 g/mol
MDL编号: MFCD00012077
CAS号: 5416-80-8
EINECS: 226-512-6
现在订购
产品技术规格
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 201.0 to 205.0 deg-C