3-甲氨基-1-丙醇 ≥97.0% (by GC, titration analysis)
供应商: TCI
Danger
Synonyms: 3-(Methylamino)propan-1-ol
M1484-25G M1484-5G
TCIAM1484-25GEA 0 CNY
TCIAM1484-25G TCIAM1484-5G
3-甲氨基-1-丙醇 ≥97.0% (by GC, titration analysis)
3-甲氨基-1-丙醇
分子式: C₄H₁₁NO
沸点: 169°C
MDL编号: MFCD06797456
CAS号: 42055-15-2
UN号: 2735
ADR: 8,III
现在订购
产品技术规格
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 97.0 %