4,4′-亚甲基双(2-甲基环己胺),异构体混合物 ≥99.0% (通过GC)
供应商: TCI
Danger
M1422-25ML M1422-500ML
TCIAM1422-25MLEA 0 CNY
TCIAM1422-25ML TCIAM1422-500ML
4,4′-亚甲基双(2-甲基环己胺),异构体混合物 ≥99.0% (通过GC)
4,4′-亚甲基双(2-甲基环己胺),异构体混合物
分子式: C₁₅H₃₀N₂
MDL编号: MFCD00075535
CAS号: 6864-37-5
EINECS: 229-962-1
UN号: 2927
ADR: 6.1,II
现在订购
产品技术规格
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 % (total of isomers)
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %