甲基硫代磺酸甲酯 ≥97.0% (by GC)
供应商: TCI
Danger
Synonyms: S-甲基硫代甲基砜, MMTS
M1382-25G M1382-5G
TCIAM1382-25GEA 0 CNY
TCIAM1382-25G TCIAM1382-5G
甲基硫代磺酸甲酯 ≥97.0% (by GC)
甲基硫代磺酸甲酯
分子式: C₂H₆O₂S₂
分子量: 126.19 g/mol
沸点: 125°C
闪点: 87°C
MDL编号: MFCD00007565
CAS号: 2949-92-0
EINECS: 220-970-0
UN号: 2810
ADR: 6.1 III
现在订购
产品技术规格
Appearance Colorless to Red to Green clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %