2,2′-硫代双(乙硫醇) ≥97.0% (通过GC)
供应商: TCI
Warning
M1337-25G M1337-250G
TCIAM1337-25GEA 0 CNY
TCIAM1337-25G TCIAM1337-250G
2,2′-硫代双(乙硫醇) ≥97.0% (通过GC)
2,2′-硫代双(乙硫醇)
分子式: C₄H₁₀S₃
沸点: 138°C
闪点: 90°C
MDL编号: MFCD00004893
CAS号: 3570-55-6
EINECS: 222-671-0
现在订购
产品技术规格
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %