2,2'-Methylenebis[6-(1-methylcyclohexyl)-p-cresol] ≥95.0% (通过滴定分析)
供应商: TCI
|
Warning
|
M1301-25G
M1301-500G
TCIAM1301-25GEA
0
CNY
TCIAM1301-25G
TCIAM1301-500G
2,2'-Methylenebis[6-(1-methylcyclohexyl)-p-cresol] ≥95.0% (通过滴定分析)
2,2'-Methylenebis[6-(1-methylcyclohexyl)-p-cresol]
分子式:
C₂₉H₄₀O₂ |
MDL编号:
MFCD00151797 CAS号: 77-62-3 EINECS: 201-044-5 |
产品技术规格
Appearance | White to Light yellow to Light orange powder to crystal |
Purity (GC) | min. 90.0 % |
Purity (Neutralization titration) | min. 95.0 % |
Melting point | 136.0 to 140.0 deg-C |