Ethyl-6-methylsalicylate ≥98.0% (通过GC)
供应商: TCI
Warning
M1283-25G M1283-5G
TCIAM1283-25GEA 0 CNY
TCIAM1283-25G TCIAM1283-5G
Ethyl-6-methylsalicylate ≥98.0% (通过GC)
Ethyl-6-methylsalicylate
分子式: C₁₀H₁₂O₃
MDL编号: MFCD01194299
CAS号: 6555-40-4
现在订购
产品技术规格
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 42.0 to 46.0 deg-C