Methyl-3-methoxyisobutyrate ≥98.0% (通过GC)
供应商: TCI
|
Warning
|
M1191-25ML
M1191-500ML
TCIAM1191-25MLEA
0
CNY
TCIAM1191-25ML
TCIAM1191-500ML
Methyl-3-methoxyisobutyrate ≥98.0% (通过GC)
Methyl-3-methoxyisobutyrate
分子式:
C₆H₁₂O₃ 沸点: 148°C 闪点: 46°C |
MDL编号:
MFCD00671553 CAS号: 3852-11-7 EINECS: 223-359-7 UN号: 1993 ADR: 3,III |
产品技术规格
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |