N-Methyl-1-naphthylamine hydrochloride ≥98.0% (通过HPLC,滴定分析)
供应商: TCI
M1172-25G M1172-5G
TCIAM1172-25GEA 0 CNY
TCIAM1172-25G TCIAM1172-5G
N-Methyl-1-naphthylamine hydrochloride ≥98.0% (通过HPLC,滴定分析)
N-Methyl-1-naphthylamine hydrochloride
分子式: C₁₁H₁₁N
MDL编号: MFCD00191555
CAS号: 4643-36-1
现在订购
产品技术规格
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %