Ethyl-2-methoxy-6-methylbenzoate ≥95.0% (通过GC)
供应商: TCI
M1120-25G M1120-5G
TCIAM1120-25GEA 0 CNY
TCIAM1120-25G TCIAM1120-5G
Ethyl-2-methoxy-6-methylbenzoate ≥95.0% (通过GC)
Ethyl-2-methoxy-6-methylbenzoate
分子式: C₁₁H₁₄O₃
沸点: 135°C
MDL编号: MFCD00191666
CAS号: 6520-83-8
现在订购
产品技术规格
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %