tert-Butyl methyl(pyrrolidin-3-yl)carbamate ≥96.0% (通过GC)
供应商: TCI
Warning
M1096-25G M1096-5G
TCIAM1096-25GEA 0 CNY
TCIAM1096-25G TCIAM1096-5G
tert-Butyl methyl(pyrrolidin-3-yl)carbamate ≥96.0% (通过GC)
tert-Butyl methyl(pyrrolidin-3-yl)carbamate
分子式: C₁₀H₂₀N₂O₂
沸点: 96°C
MDL编号: MFCD00191665
CAS号: 172478-00-1
现在订购
产品技术规格
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %