2-Ethylhexyl-3-mercaptopropionate ≥98.0% (通过GC)
供应商: TCI
Warning
M1067-25ML M1067-500ML
TCIAM1067-25MLEA 0 CNY
TCIAM1067-25ML TCIAM1067-500ML
2-Ethylhexyl-3-mercaptopropionate ≥98.0% (通过GC)
2-Ethylhexyl-3-mercaptopropionate
分子式: C₁₁H₂₂O₂S
闪点: 125°C
MDL编号: MFCD00087933
CAS号: 50448-95-8
EINECS: 256-589-1
现在订购
产品技术规格
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %