N-(2-Methoxyethyl)isopropylamine ≥98.0% (通过GC)
供应商: TCI
Danger
M0987-25ML M0987-5ML
TCIAM0987-25MLEA 0 CNY
TCIAM0987-25ML TCIAM0987-5ML
N-(2-Methoxyethyl)isopropylamine ≥98.0% (通过GC)
N-(2-Methoxyethyl)isopropylamine
分子式: C₆H₁₅NO
沸点: 125°C
MDL编号: MFCD00144828
CAS号: 104678-18-4
UN号: 2734
ADR: 8,II
现在订购
产品技术规格
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %