4-甲基吗啡-N-氧化物 50% ∼4.8 mol/L 在水里
供应商: TCI
Warning
M0981-25ML M0981-500ML
TCIAM0981-25MLEA 0 CNY
TCIAM0981-25ML TCIAM0981-500ML
4-甲基吗啡-N-氧化物 50% ∼4.8 mol/L 在水里
4-甲基吗啡-N-氧化物
分子式: C₅H₁₁NO₂
MDL编号: MFCD00005947
CAS号: 7529-22-8
EINECS: 231-391-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5baf5020a54b72aaaf54d050d5921b2e39b988cc&vid=c9237959ddf14f168b50ddcf52335216f697359a&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Concentration (Nonaqueous Titration) 49.0 to 55.0 w/w%