苄基丙二酸二甲酯 ≥96.0% (by GC)
供应商: TCI
Synonyms: 甲基苄基丙二酸
M0974-25G M0974-5G
TCIAM0974-25GEA 0 CNY
TCIAM0974-25G TCIAM0974-5G
苄基丙二酸二甲酯 ≥96.0% (by GC)
苄基丙二酸二甲酯
分子式: C₁₁H₁₂O₄
分子量: 208.21 g/mol
MDL编号: MFCD00008461
CAS号: 52267-39-7
现在订购
产品技术规格
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %