(S)-(+)-6-Methyl-1-octanol ≥98.0% (通过GC)
供应商: TCI
M0966-1ML M0966-5ML
TCIAM0966-1MLEA 0 CNY
TCIAM0966-1ML TCIAM0966-5ML
(S)-(+)-6-Methyl-1-octanol ≥98.0% (通过GC)
(S)-(+)-6-Methyl-1-octanol
分子式: C₉H₂₀O
沸点: 208°C
MDL编号: MFCD00221493
CAS号: 110453-78-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ef6a70f856ef83ffb480987d0ee684d1baacd49a&vid=986df3aa674667d9ebee2bdf70d26379a5603e2b&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Specific rotation [a]20/D +7.0 to +10.0 deg (neat)