(S)-(+)-4-Methyl-1-hexanol ≥98.0% (通过GC)
供应商: TCI
M0964-1ML M0964-5ML
TCIAM0964-1MLEA 0 CNY
TCIAM0964-1ML TCIAM0964-5ML
(S)-(+)-4-Methyl-1-hexanol ≥98.0% (通过GC)
(S)-(+)-4-Methyl-1-hexanol
分子式: C₇H₁₆O
沸点: 126°C
MDL编号: MFCD00221492
CAS号: 1767-46-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=95eafca54bdef35ea32bfb4ec73fbcda51ed2acb&vid=95eafca54bdef35ea32bfb4ec73fbcda51ed2acb&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Specific rotation [a]20/D +6.0 to +9.0 deg (neat)