甲基对甲苯硫醚 ≥98.0% (by GC)
供应商: TCI
Synonyms: 4-(甲硫基)甲苯
M0949-10G M0949-25G
TCIAM0949-10GEA 0 CNY
TCIAM0949-10G TCIAM0949-25G
甲基对甲苯硫醚 ≥98.0% (by GC)
甲基对甲苯硫醚
分子式: C₈H₁₀S
分子量: 138.23 g/mol
沸点: 94°C
闪点: 85°C
MDL编号: MFCD00008560
CAS号: 623-13-2
EINECS: 210-773-8
现在订购
产品技术规格
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %