1-甲基-2-吡咯烷乙醇 ≥98.0% (通过GC,滴定分析)
供应商: TCI
Danger
M0908-10ML M0908-25ML
TCIAM0908-10MLEA 0 CNY
TCIAM0908-10ML TCIAM0908-25ML
1-甲基-2-吡咯烷乙醇 ≥98.0% (通过GC,滴定分析)
1-甲基-2-吡咯烷乙醇
分子式: C₇H₁₅NO
沸点: 111°C
闪点: 84°C
MDL编号: MFCD00003174
CAS号: 67004-64-2
EINECS: 266-538-5
现在订购
产品技术规格
Appearance Colorless to Red to Green clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %