2-Methyl-2-butenenitrile ≥70% (通过GC)
供应商: TCI
Danger
M0839-25ML M0839-500ML
TCIAM0839-25MLEA 0 CNY
TCIAM0839-25ML TCIAM0839-500ML
2-Methyl-2-butenenitrile ≥70% (通过GC)
2-Methyl-2-butenenitrile
分子式: C₅H₇N
沸点: 50°C
闪点: –17°C
MDL编号: MFCD00037169
CAS号: 4403-61-6
EINECS: 224-544-5
UN号: 3273
ADR: 3,II
现在订购
产品技术规格
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 70.0 %