甲基丙烯酸四氢糠基酯 98,0 GC_ASSAY_METHOD Stabilised
供应商: TCI
Warning
Synonyms: (Tetrahydrofuran-2-yl)methyl methacrylate, Methacrylic Acid Tetrahydrofurfuryl Ester
Stabilization: 4-Methoxyphenol-MEHQ
M0745-25ML M0745-500ML
TCIAM0745-25MLEA 0 CNY
TCIAM0745-25ML TCIAM0745-500ML
甲基丙烯酸四氢糠基酯 98,0 GC_ASSAY_METHOD Stabilised
甲基丙烯酸四氢糠基酯
分子式: C₉H₁₄O₃
分子量: 170.21 g/mol
沸点: 85°C
闪点: 96°C
MDL编号: MFCD00014515
CAS号: 2455-24-5
EINECS: 219-529-5
现在订购
产品技术规格
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %