甲基-5-降冰片烯-2,3-二羧酸酐 ≥80.0% (通过GC)
供应商: TCI
Danger
M0690-25G M0690-500G
TCIAM0690-25GEA 0 CNY
TCIAM0690-25G TCIAM0690-500G
甲基-5-降冰片烯-2,3-二羧酸酐 ≥80.0% (通过GC)
甲基-5-降冰片烯-2,3-二羧酸酐
分子式: C₁₀H₁₀O₃
闪点: 135°C
MDL编号: MFCD00167036
CAS号: 25134-21-8
EINECS: 246-644-8
UN号: 3265
ADR: 8,III
现在订购
产品技术规格
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 80.0 % (total of isomer)